Learn More
Acide 2-naphtoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Naphthoic Acid |
| CAS | 93-09-4 |
| Formule moléculaire | C11H8O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2-Naphthalenecarboxylic Acid, β-Naphthoic Acid, 2-Naphthoic Acid (8CI), 2-Carboxynaphthalene, 2-Maythic Acid, 2-Naphthylcarboxylic Acid, Isonaphthoic Acid, NSC 59901, GI 149398X, BRL-19764HT, SKF-58865, Salmeterol related |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H8O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2ccccc2c1 |
| Nom IUPAC | Acide carboxylique-napthalène-2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.18 |
| Poids de la formule | 172.0524 |