Learn More
2-naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13438388 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13438388 5 kg Récipient en plastique -
10338603 250 g Flacon en plastique 250g
10397470 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13438388 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156970050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 135-19-3 | C10H8O | 144.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135-19-3
Formule moléculaire C10H8O
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Numéro MDL MFCD00004067
Clé InChI JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
CID PubChem 8663
ChEBI CHEBI:10432
Nom IUPAC Naphtalène-2-ol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Naphthol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 120.0°C to 124.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 285.0°C to 286.0°C
Point d’éclair 153°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire C10H7OH
Quantité 5 kg
Beilstein 06,627
Merck Index 15,6469
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/80mL boiling water, 1 g/0.8mL alcohol, 1 g/17mL chloroform, 1 g/1.3mL ether, soluble in ethanol, ether, chloroform, glycerol
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Naphthol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.