Learn More
2-naphthol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10528630 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10528630 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10528630 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur N/0400/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 135-19-3
Point de fusion 120°C
Couleur Beige
pH 5.7
Point d’ébullition 285°C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C10H8O
Numéro MDL 4067
Quantité 500 g
Synonyme 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
Clé InChI JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
Nom IUPAC Naphtalène-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 144.173
CID PubChem 8663
ChEBI CHEBI:10432
Poids de la formule 144.17g/mol
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Naphthol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.