Learn More
2-Naphthol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | beta-Naphthol |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H |
| Poids de la formule | 144.0575 |