Learn More
Acide 2-naphthoxyacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498386 500 g 500g
11488386 100 g 100g
11408396 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498386 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15412.36
CAS: 120-23-0 | C12H10O3 | 202.209 g/mol
2-Naphthoxyacetic acid is a phytohormone and plays a vital role in plant growth regulator on tomatoes and strawberries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-naphthoxyacétique est une phytohormone et joue un rôle vital dans le régulateur de croissance végétale sur les tomates et les fraises.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther, l’acide acétique et le diméthylsulfoxyde. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-23-0
Formule moléculaire C12H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 202.209
Numéro MDL MFCD00004066
Clé InChI RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-naphthoxyacetic acid, 2-naphthyloxy acetic acid, bnoa, 2-naphthyloxyacetic acid, 2-naphthalen-2-yloxy acetic acid, noxa, betoxon, 2-noxa, naphthoxyacetic acid, betapal
CID PubChem 8422
ChEBI CHEBI:50397
Nom IUPAC acide 2-naphtalène-2-yloxyacétique
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Naphthoxyacetic acid
Point de fusion 155°C to 157°C
Quantité 500 g
Beilstein 1074148
Merck Index 14,6397
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,acetic acid and dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté 97%