Learn More
Sel de potassium au sulfate de 2-naphthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395128
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11395128 250 mg 250mg
11315138 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11395128 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044061.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1733-89-7 | C10H8KO4S | 263.328 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1733-89-7
Formule moléculaire C10H8KO4S
Poids moléculaire (g/mol) 263.328
Numéro MDL MFCD00004059
Clé InChI KPQVGLIXPMOHMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-naphthyl hydrogen sulfate
CID PubChem 24186395
Nom IUPAC Sulfate d’hydrogène naphthalène-2-yl ; potassium
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OS(=O)(=O)O.[K]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Naphthyl sulfate potassium salt
Point de fusion >300°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 262.33
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre