Learn More
Acide 2-naphthylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498760 5 g 5g
11475633 10 g 10g
11485633 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498760 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13528.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 581-96-4 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
2-Naphthylacetic acid is a synthetic plant hormone in the auxin family and is an ingredient in many commercial plant rooting horticultural products, it is a rooting agent and used for the vegetative propagation of plants from stem and leaf cutting. It is also used for plant tissue culture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-naphthylacétique est une hormone végétale synthétique de la famille des auxines et un ingrédient dans de nombreux produits horticoles d’enracinement végétal commerciaux. C’est un agent d’enracinement utilisé pour la propagation végétative des plantes à partir de la coupe de la tige et des feuilles. Il est également utilisé pour la culture des tissus végétaux.
Solubilité
Soluble dans l’acétone (50 mg/ml) et dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 581-96-4
Formule moléculaire C12H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00004126
Clé InChI VIBOGIYPPWLDTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-naphthylacetic acid, 2-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-2-yl acetic acid, betoxan, 2-2-naphthyl acetic acid, beta-naphthylacetic acid, beta-naphthaleneacetic acid, beta-naphthaleneacetate, naphthalen-2-ylacetic acid, .beta.-naphthaleneacetic acid
CID PubChem 11393
ChEBI CHEBI:37837
Nom IUPAC Acide 2-naphtalène-2-ylacétique
SMILES OC(=O)CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Naphthylacetic acid
Point de fusion 141°C to 143°C
Quantité 5 g
Beilstein 973396
Informations sur la solubilité Soluble in acetone (50mg/ml),and methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 99%