Learn More
Acide 2-naphtylacétique, TRC
Code produit 30473845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473845 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30473845 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN36849010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Naphthyl acetic acid
CAS 581-96-4
Formule moléculaire C12 H10 O2
Quantité 10 g
Synonyme 2-(2-Naphthyl)acetic acid, 2-NAA, 2-Naphthalen-2-ylacetic acid, 2-Naphthylacetic acid, Betoxan, NSC 301, Naphthalen-2-ylacetic acid, β-Naphthaleneacetate, β-Naphthaleneacetic acid, β-Naphthylacetic acid
Formule InChI InChI=1S/C12H10O2/c13-12(14)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H,8H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)Cc1ccc2ccccc2c1
Nom IUPAC Acide 2-naphtalène-2-ylacétique
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Poids de la formule 186.0681