Learn More
2-Naphthylamine, TRC
Code produit 30136029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
25 g
Conditionnement:
1g
2.50g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136029 2.5 g 2.50g
30135328 25 g 25g
17957869 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30136029 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN3780102.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-59-8
Formule moléculaire C10 H9 N
Poids moléculaire (g/mol) 143.19
Synonyme 2-Naphthylamine (8CI), 2-Aminonaphthalene, C.I. 37270, Fast Scarlet Base B, Naphthalen-2-ylamine, o-Aminonaphthalene, β-Aminonaphthalene, β-Naphthylamine
Nom IUPAC Naphtalène-2-amine
SMILES Nc1ccc2ccccc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminonaphthalene
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,11H2
Poids de la formule 143.0735
Pourcentage de pureté >95%