Learn More
Bromure de 2-naphthylmagnésium, solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10078079 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10078079 50 mL Flacon en verre AcroSeal™ 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10078079 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431740500
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Naphthylmagnesium bromide
CAS 21473-01-8, 109-99-9
% min. CAS 9.76, 85.36
% max. CAS 14.64, 90.24
Couleur Marron
Densité 0.9480g/mL
Point d’éclair −17°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C10H7BrMg
Numéro MDL MFCD01319910
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 0.948
Synonyme 2-naphthylmagnesium bromide, 2-naphthylmagnesiumbromide, 2-naphthyl magnesium bromide, 2-naphthalenylmagnesium bromide, 2-naphthalenyl magnesiumbromide, naphthalen-2-ylmagnesium bromide, xnucnppaqxkaoy-uhfffaoysa-m, bromo naphthalen-2-yl magnesium, 2-naphthylmagnesium bromide, 0.25m in methf, grignard reagent
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Clé InChI XNUCNPPAQXKAOY-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Nom IUPAC bromo(naphthalen-2-yl)magnesium
Poids moléculaire (g/mol) 231.38
CID PubChem 11195619
Poids de la formule 231.37
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Naphthylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.