Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateur à 2 cols
Code produit 11846134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 14/23, NS 14/23
NS 19/26, NS 19/26
NS 24/29, NS 24/29
Prise verticale NS 29/32, prise oblique 29/32 NS
Prise verticale NS 29/32, prise oblique 29/32 NS, adaptateur multiple
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard Conditionnement
11846134 NS 19/26, NS 19/26 1 pièce
10231411 Prise verticale NS 29/32, prise oblique 29/32 NS, adaptateur multiple -
10221501 NS 14/23, NS 14/23 1 pièce
10719221 NS 24/29, NS 24/29 1 pièce
10444251 Prise verticale NS 29/32, prise oblique 29/32 NS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11846134 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05010022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.07€
    36.01€ / 1 pièces
    Économisez 7.06€
    16% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Adaptateur à 2 cols à tubulures DURAN™.
  • Résistance aux produits chimiques
  • Grande résistance à la température
Spécification
Type Adaptateur à 2 cols
Matériau Verre Duran
Joint conique standard NS 19/26, NS 19/26