Learn More
2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene |
| CAS | 320-88-7 |
| Formule moléculaire | C8H3F6NO2 |
| Numéro MDL | MFCD00236674 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | [O-][N+](=O)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 259.11 |
| Pourcentage de pureté | 97% |