Learn More
2-nitro-2-méthyl-1,3-propanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10102781 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10102781 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10102781 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 134800050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.55€
    58.65€ / 5g
    Économisez 8.90€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 77-49-6 | Molecular Formula: C4H9NO4 | Molecular Weight: 135.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-49-6
Formule moléculaire C4H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 135.12
Numéro MDL MFCD00024812
Clé InChI LOTYADDQWWVBDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-2-nitro-1,3-propanediol, nmpd, 2-nitro-2-methyl-1,3-propanediol, nitroisobutylglycol, 1,3-propanediol, 2-methyl-2-nitro, 2-methyl-2-nitropropanediol, 1,1-dimethylol-1-nitroethane, caswell no. 573n, epa pesticide chemical code 573900, acmc-1basy
CID PubChem 6480
Nom IUPAC 2-méthyl-2 -nitropropane-1,3-diol
SMILES CC(CO)(CO)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitro-2-methyl-1, 3-propanediol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 147°C to 149°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 80g/100mL (20 c)
Poids de la formule 135.12
Pourcentage de pureté 99%