Learn More
2-Nitro-4,5-méthylènedioxybenzaldéhyde, TRC
Code produit 30483938
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483938 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30483938 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4966002G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitro-4,5-methylenedioxybenzaldehyde
CAS 712-97-0
Formule moléculaire C8 H5 N O5
Quantité 2 g
Formule InChI InChI=1S/C8H5NO5/c10-3-5-1-7-8(14-4-13-7)2-6(5)9(11)12/h1-3H,4H2
SMILES [O-][N+](=O)c1cc2OCOc2cc1C=O
Nom IUPAC 6-nitro-1,3-benzodioxole-5-carbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 195.13
Poids de la formule 195.0168