Learn More
2-Nitro-4-thiocyanato Aniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Nitro-4-thiocyanato Aniline |
| CAS | 54029-45-7 |
| Formule moléculaire | C7H5N3O2S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-Amino-3-nitrophenyl Thiocyanate, 2-Nitro-4-thiocyanatobenzenamine, 4-Thiocyanato-2-nitroaniline. |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5N3O2S/c8-4-13-5-1-2-6(9)7(3-5)10(11)12/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1ccc(SC#N)cc1[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | (4-amino-3-nitrophényl) thiocyanate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.2 |
| Poids de la formule | 195.0102 |