Learn More
2-Nitro-4-(trifluorométhoxy)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15455937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455937 5 g 5g
15445937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33137.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2267-23-4
Formule moléculaire C7H5F3N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 222.12
Numéro MDL MFCD00042326
Clé InChI YCGFVAPIBALHRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-4-trifluoromethoxy aniline, 2-amino-5-trifluoromethoxy nitrobenzene, benzenamine, 2-nitro-4-trifluoromethoxy, 1-amino-2-nitro-4-trifluoromethoxy benzene, 2-nitro-4-trifluoromethoxy phenylamine, 4-amino-3-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, pubchem8514, acmc-1cnwp, ksc496g9b, 2-nitro4-trifluoromethoxyaniline
CID PubChem 2775772
Nom IUPAC 2-nitro-4-(trifluorométhoxy)aniline
SMILES NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Point de fusion 62°C to 64°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 222.12
Pourcentage de pureté 97%