Learn More
Acide 2-nitro-4-(trifluorométhyl)benzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11340428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
0.50g
10g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11340428 10 g 10g
11440610 0.5 g 0.50g
11330428 2 g -
11320428 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11340428 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043787.09
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 320-94-5 | C8H4F3NO4 | 235.118 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 320-94-5
Formule moléculaire C8H4F3NO4
Poids moléculaire (g/mol) 235.118
Numéro MDL MFCD00007142
Clé InChI MYSAXQPTXWKDPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid, ntfa, 4-trifluoromethyl-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethyl, unii-k9m35sv4p3, 2-nitro-4-trifluoromethyl-benzoic acid, pubchem4539, acmc-1ahai, 2ntf-boa
CID PubChem 642096
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitro-4- (trifluoromethyl)benzoic acid
Quantité 10 g
Poids de la formule 235.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre