Learn More
Acide 2-nitro-4-(trifluorométhyl)benzoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15770859 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15770859 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15770859 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 348110010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 320-94-5
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 137.0°C to 140.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H4F3NO4
Quantité 1 g
Synonyme 2-nitro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid, ntfa, 4-trifluoromethyl-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethyl, unii-k9m35sv4p3, 2-nitro-4-trifluoromethyl-benzoic acid, pubchem4539, acmc-1ahai, 2ntf-boa
Clé InChI MYSAXQPTXWKDPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 235.11
CID PubChem 642096
Poids de la formule 235.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline