Learn More
2-Nitro-4-(trifluorométhyl)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352886
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11352886 1 g 1g
11362886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10604.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 400-99-7 | C7H4F3NO3 | 207.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 400-99-7
Formule moléculaire C7H4F3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 207.11
Numéro MDL MFCD00009791
Clé InChI XZEDEVRSUANQEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-4-trifluoromethyl phenol, 4-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride, phenol, 2-nitro-4-trifluoromethyl, 2-nitro-4-trifluoromethylphenol, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-cresol, 4-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoroide, p-cresol, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro, 2-nitro-4-trifluoromethyl-phenol, pubchem4150, 4-06-00-02150 beilstein handbook reference
CID PubChem 9816
Nom IUPAC 2-nitro-4-(trifluorométhyle)phénol
SMILES OC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Densité 1.473
Point d’ébullition 92°C to 94°C (12 mmHg)
Point d’éclair 95°C (203°F)
Indice de réfraction 1.504
Quantité 1 g
Beilstein 2215510
Poids de la formule 207.11
Pourcentage de pureté 98%