Learn More
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol, 99%, Thermo Scientific™
Code produit 11954691 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11954691 5 g 5g
11944691 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11954691 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 218880050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 400-99-7
Formule moléculaire C7H4F3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 207.11
Numéro MDL MFCD00009791
Clé InChI XZEDEVRSUANQEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-4-trifluoromethyl phenol, 4-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride, phenol, 2-nitro-4-trifluoromethyl, 2-nitro-4-trifluoromethylphenol, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-cresol, 4-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoroide, p-cresol, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro, 2-nitro-4-trifluoromethyl-phenol, pubchem4150, 4-06-00-02150 beilstein handbook reference
CID PubChem 9816
Nom IUPAC 2-nitro-4-(trifluorométhyle)phénol
SMILES OC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à orange
Densité 1.4700g/mL
Point d’ébullition 92.0°C to 94.0°C (12.0 Torr)
Point d’éclair 95°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire O2NC6H3(CF3)OH
Indice de réfraction 1.5035
Quantité 5 g
Poids de la formule 207.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.