Learn More
Acide 2-nitro-5-fluorobenzoïque, ester méthylique, TRC
Code produit 30468793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468793 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468793 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4958851G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitro-5-fluorobenzoic Acid','Methyl Ester
CAS 393-85-1
Formule moléculaire C8 H6 F N O4
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H6FNO4/c1-14-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(F)ccc1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 5-fluoro-2-nitrobenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 199.14
Poids de la formule 199.0281