Learn More
Acide 2-nitro-5-fluorobenzoïque, ester méthylique, TRC
Code produit 30478456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478456 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478456 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN495885500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitro-5-fluorobenzoic Acid','Methyl Ester
CAS 393-85-1
Formule moléculaire C8 H6 F N O4
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H6FNO4/c1-14-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(F)ccc1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 5-fluoro-2-nitrobenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 199.14
Poids de la formule 199.0281