Learn More
2-Nitro-5-(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328735 5 g 5g
11318735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328735 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12310.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 402-14-2 | C7H5F3N2O2 | 206.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 402-14-2
Formule moléculaire C7H5F3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.12
Numéro MDL MFCD00042447
Clé InChI AUTLVHYEAAAKNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-5-trifluoromethyl aniline, 3-amino-4-nitrobenzotrifluoride, 3-amino-4-nitrobenzitrifluoride, benzenamine, 2-nitro-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-2-nitrobenzenamine, 2-nitro-5-trifluoromethyl phenylamine, 2-nitro-5-trifluormethyl anilin, pubchem2790, 3-amino-4-nitrobenztrifluoride, 2-nitro-5-trifluoromethyl-aniline
CID PubChem 223100
Nom IUPAC 2-nitro-5-(trifluorométhyl)aniline
SMILES NC1=CC(=CC=C1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Point de fusion 98°C to 102°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2732344
Poids de la formule 206.13
Pourcentage de pureté 97%