Learn More
2-Nitro-5-(trifluorométhyl)aniline, TRC
Code produit 30482047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30482047 500 mg
30471172 1 g
30464759 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30482047 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN587390500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 402-14-2
Formule moléculaire C7 H5 F3 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.122
Synonyme alpha,alpha,alpha-Trifluoro-6-nitro-m-toluidine, 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline, 3-Amino-4-nitrobenzotrifluoride, 5-Trifluoromethyl-2-nitroaniline, NSC 10324, 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)-benzenamine
Nom IUPAC 2-nitro-5-(trifluorométhyl)aniline
SMILES Nc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)4-1-2-6(12(13)14)5(11)3-4/h1-3H,11H2
Poids de la formule 206.03