Learn More
2-nitro-m-xylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397485 100 g 100g
11307495 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397485 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05546.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 81-20-9 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
2-Nitro-m-xylene is employed as a pharmaceutical intermediate in organic synthesis. It is also used in the preparation of Direct Violet 7 and solvent Red 26. Further, it is used in the petrochemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-nitro-m-xylène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique dans la synthèse organique. Il est également utilisé dans la préparation du violet direct 7 et du solvant rouge 26. En outre, il est utilisé dans l’industrie pétrochimique.
Solubilité
Miscible à l’éthanol. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-20-9
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD00007181
Clé InChI HDFQKJQEWGVKCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-m-xylene, 2,6-dimethylnitrobenzene, benzene, 1,3-dimethyl-2-nitro, 2,6-dimethyl-1-nitrobenzene, m-xylene, 2-nitro, ccris 3119, 1,3-dimethyl-2-nitro-benzene, dsstox_cid_5134, dsstox_rid_77678, dsstox_gsid_25134
CID PubChem 6672
Nom IUPAC 1,3-diméthyl-2-nitrobenzène
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitro-m-xylene
Point de fusion 14°C to 16°C
Densité 1.11
Point d’ébullition 225°C to 227°C
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.522
Quantité 100 g
Numéro UN UN1665
Beilstein 2046066
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol. Immiscible with water.
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 99%