Learn More
2'-Nitro-p-acétanisidide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2'-Nitro-p-acetanisidide |
| CAS | 119-81-3 |
| Formule moléculaire | C9H10N2O4 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2'-Nitro-4'-methoxyacetanilide, 4-Acetamido-1-methoxy-3-nitrobenzene, 4-Acetylamino-1-methoxy-3-nitrobenzene, 4-Methoxy-2-nitroacetanilide, N-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)acetamide-, NSC 5516 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10N2O4/c1-6(12)10-8-4-3-7(15-2)5-9(8)11(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,10,12) |
| SMILES | COc1ccc(NC(=O)C)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | N-(4-méthoxy-2-nitrophényl)acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.19 |
| Poids de la formule | 210.0641 |