Learn More
2'-Nitro-p-acétanisidide, TRC
Codice prodotto. 30470622
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
30470622 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30470622 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN4902855G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau 2'-Nitro-p-acetanisidide
CAS 119-81-3
Formule moléculaire C9H10N2O4
Quantité 5 g
Synonyme 2'-Nitro-4'-methoxyacetanilide, 4-Acetamido-1-methoxy-3-nitrobenzene, 4-Acetylamino-1-methoxy-3-nitrobenzene, 4-Methoxy-2-nitroacetanilide, N-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)acetamide-, NSC 5516
Formule InChI InChI=1S/C9H10N2O4/c1-6(12)10-8-4-3-7(15-2)5-9(8)11(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,10,12)
SMILES COc1ccc(NC(=O)C)c(c1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC N-(4-méthoxy-2-nitrophényl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 210.19
Poids de la formule 210.0641
Titolo del prodotto