Learn More
2-Nitro-p-phenylenediamine 95-99%, ACROS Organics™
Code produit 10499240 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
100 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10499240 100 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10499240 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128801000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitro-p-phenylenediamine
Note relative au nom 95-99%
CAS 5307-14-2
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 134.0°C to 140.0°C
Couleur Marron à noir
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95-99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H7N3O2
Formule linéaire O2NC6H3(NH2)2
Numéro MDL MFCD00007903
Quantité 100 g
Beilstein 13, 120
Synonyme 2-nitro-1,4-phenylenediamine, 1,4-diamino-2-nitrobenzene, 2-nitro-p-phenylenediamine, 2,5-diaminonitrobenzene, 1,4-benzenediamine, 2-nitro, durafur brown, 2-nitro-1,4-benzenediamine, o-nitro-p-phenylenediamine, 4-amino-2-nitroaniline, fouramine 2r
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hcl
Clé InChI HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])N
Nom IUPAC 2-nitrobenzene-1,4-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 153.141
CID PubChem 4338370
ChEBI CHEBI:76394
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 95 to 99%
Forme physique Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Nitro-p-phenylenediamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.