Learn More
2-nitro-p-phénylènediamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445477 100 g 100g
11435477 25 g 25g
11455477 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23477.22
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5307-14-2 | C6H7N3O2 | 153.141 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5307-14-2
Formule moléculaire C6H7N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 153.141
Numéro MDL MFCD00007903
Clé InChI HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-1,4-phenylenediamine, 1,4-diamino-2-nitrobenzene, 2-nitro-p-phenylenediamine, 2,5-diaminonitrobenzene, 1,4-benzenediamine, 2-nitro, durafur brown, 2-nitro-1,4-benzenediamine, o-nitro-p-phenylenediamine, 4-amino-2-nitroaniline, fouramine 2r
CID PubChem 4338370
ChEBI CHEBI:76394
Nom IUPAC 2-nitrobenzène-1,4-diamine
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitro-p-phenylenediamine
Point de fusion 134°C to 137°C
Quantité 100 g
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 95%