Learn More
2-nitro-p-phénylènediamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 2-Nitro-p-phenylenediamine |
| Point de fusion | 134°C to 137°C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 153.14 |
| Pourcentage de pureté | 95% |