Learn More
2’-nitroacétanilide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432668 25 g 25g
11422668 5 g 5g
11442668 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16677.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 552-32-9 | C8H8N2O3 | 180.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-32-9
Formule moléculaire C8H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Numéro MDL MFCD00016991
Clé InChI BUNFNRVLMKHKIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-nitrophenyl acetamide, 2'-nitroacetanilide, o-nitroacetanilide, 2-nitroacetanilide, acetamide, n-2-nitrophenyl, acetanilide, 2'-nitro, unii-q4kjc83992, o-nitroacetoanilide, zlchem 447, pubchem3357
CID PubChem 11090
Nom IUPAC N-(2-nitrophényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Nitroacetanilide
Point de fusion 90°C to 93°C
Densité 1.42
Quantité 25 g
Beilstein 1959178
Merck Index 14,6581
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté ≥98%