Learn More
2’-nitroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424644 50 g 50g
11414644 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424644 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13208.18
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 577-59-3 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
2'-Nitroacetophenone is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuff. It is also used as a synthetic reagent. It is the sensitizer which can be used as pharmaceutical intermediates. It can also be used to produce 2-nitro-benzoic acid at temperature of 20°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2′-nitroacétophénone est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Elle est également utilisée comme réactif synthétique. C’est le sensibilisateur qui peut être utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Elle peut également être utilisée pour produire de l’acide 2-nitro-benzoïque à une température de 20°C.
Solubilité
Elle est soluble dans l’eau, en partie dans l’éthanol, l’éther, le chloroforme et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 577-59-3
Formule moléculaire C8H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 165.15
Numéro MDL MFCD00007144
Clé InChI SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-nitroacetophenone, 1-2-nitrophenyl ethanone, o-nitroacetophenone, ethanone, 1-2-nitrophenyl, 2-acetylnitrobenzene, acetophenone, 2'-nitro, methyl 2-nitrophenyl ketone, unii-52l53k4x3o, ccris 2329, 1-2-nitrophenyl ethan-1-one
CID PubChem 11346
Nom IUPAC 1-(2-nitrophenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Nitroacetophenone
Point de fusion 25°C to 28°C
Densité 1.24
Point d’ébullition 158°C to 160°C (16 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.5515
Quantité 50 g
Beilstein 1102322
Informations sur la solubilité It is Soluble in water,partly in ethanol,ether,chloroform,and ethyl acetate.
Poids de la formule 165.15
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2'-Nitroacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-nitrophenyl)ethanone