Learn More
2'-Nitroacétophénone, TRC
Code produit 30471225
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30471225 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30471225 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4903001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Nitroacetophenone
CAS 577-59-3
Formule moléculaire C8H7NO3
Quantité 1 g
Synonyme 1-(2-Nitrophenyl)-ethanone, 1-Acetyl-2-nitrobenzene, Methyl 2-Nitrophenyl Ketone, Methyl-o-nitrophenylketone, o-Nitroacetophenone, NSC 3641
Formule InChI InChI=1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccccc1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 1-(2-nitrophényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 165.15
Poids de la formule 165.0426