Learn More
2-(Nitroamino)éthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Nitroamino)ethanol |
| CAS | 74386-82-6 |
| Formule moléculaire | C2 H6 N2 O3 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 2-(Nitroamino)ethanol, 2-(Nitroamino)ethan-1-ol, 2-(Nitroamino)ethanol, 2-(Nitroamino)ethan-1-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H6N2O3/c5-2-1-3-4(6)7/h3,5H,1-2H2 |
| SMILES | OCCN[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | N-(2-hydroxyéthyl)nitramide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 106.081 |
| Poids de la formule | 106.038 |