Learn More
2-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418903
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11418903 250 g 250g
11408903 1000 g 1000g
11428903 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418903 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11055.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 88-74-4 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
2-Nitroaniline is the main precursor to phenylenediamines, which are converted to benzimidazoles, a family of heterocycles that are key components in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-nitroaniline est le principal précurseur des phénylènediamines, qui sont transformées en benzimidazoles, une famille d’hétérocycles qui sont des composants clés des produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,6 g/l à 20°C).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-74-4
Formule moléculaire C6H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.126
Numéro MDL MFCD00007687
Clé InChI DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-nitroaniline, benzenamine, 2-nitro, o-nitraniline, 1-amino-2-nitrobenzene, 2-nitrobenzenamine, aniline, o-nitro, devol orange b, orange grs salt, o-aminonitrobenzene, 2-aminonitrobenzene
CID PubChem 6946
Nom IUPAC Nitro-2 aniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitroaniline
Point de fusion 70°C to 74°C
Densité 1.255
Point d’ébullition 284°C to 286°C
Point d’éclair 168°C (334°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN1661
Beilstein 509275
Merck Index 14,6583
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.6g/L at 20°C).
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Nitroaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Nitroaniline