Learn More
Nitro-2 aniline, 98%, ACROS Organics
Code produit 13438338 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
500g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13438338 5 kg Récipient en plastique 5kg
10143610 5 g Flacon en verre 5g
10255320 100 g Flacon en verre 100g
10449630 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13438338 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128350051
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 88-74-4 | C₆H₆N₂O₂ | 138,13 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-74-4
Formule moléculaire C6H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.13
Numéro MDL MFCD00007687
Clé InChI DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-nitroaniline, benzenamine, 2-nitro, o-nitraniline, 1-amino-2-nitrobenzene, 2-nitrobenzenamine, aniline, o-nitro, devol orange b, orange grs salt, o-aminonitrobenzene, 2-aminonitrobenzene
CID PubChem 6946
Nom IUPAC Nitro-2 aniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitroaniline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 70.0°C to 74.0°C
Couleur Orange à marron
Point d’ébullition 284.0°C
Point d’éclair 168°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire O2NC6H4NH2
Quantité 5 kg
Beilstein 12,687
Merck Index 15,6669
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.1g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou flocons
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Nitroaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement