Learn More
2-Nitroaniline, ≥99.0% (HPLC), Honeywell™ Fluka™
Code produit 15666900 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15666900 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15666900 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 72660100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Indicator (in nonaqueous solvents),≥99.0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitroaniline
Point de fusion 70°C to 72°C
Point d’ébullition 284°C
CAS 88-74-4
Formule moléculaire C6H6N2O2
Formule linéaire O2NC6H4NH2
Numéro MDL MFCD00007687
Numéro UN UN1661
Beilstein 509275
Clé InChI DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2-nitroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 138.126
CID PubChem 6946
Poids de la formule 138.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Point d’éclair 167°C (332.6°F)
Forme physique Cristalline