Learn More
2-Nitroaniline, TRC
Code produit 30478430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478430 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478430 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN49177510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitroaniline
CAS 88-74-4
Formule moléculaire C6 H6 N2 O2
Quantité 10 g
Synonyme Benzenamine','2-nitro-, Aniline','o-nitro- (8CI), 2-Nitrobenzenamine, 1-Amino-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2-aminobenzene, 2-Aminonitrobenzene, 2-Nitroaniline, 2-Nitrophenylamine, Azoene Fast Orange GR Base, Azoene Fast Orange GR Salt, Azofix Orange GR Salt, Azogene Fast Orange GR, Brentamine Fast Orange GR Base, Brentamine Fast Orange GR Salt, Devol Orange B, Devol Orange Salt B, Fast Orange Base JR, Fast Orange GR Base, Fast Orange O Base, Fast Orange O Salt, Fast Orange Salt JR, Hiltonil Fast Orange GR Base, Hiltosal Fast Orange GR Salt, Hindasol Orange GR Salt, NSC 9796, Natasol Fast Orange GR Salt, ONA, Orange Base Ciba II, Orange Base Irga II, Orange GRS Salt, Orange Salt Ciba II, Orange Salt Irga II, o-Aminonitrobenzene, o-Nitroaniline, o-Nitrobenzenamine, o-Nitrophenylamine
Formule InChI InChI=1S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H,7H2
SMILES Nc1ccccc1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC Nitro-2 aniline
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Poids de la formule 138.0429