Learn More
2-Nitroanisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464087 2500 g 2500g
11454087 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19518.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-23-6
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Numéro MDL MFCD00007096
Clé InChI CFBYEGUGFPZCNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitroanisole, o-nitroanisole, anisole, o-nitro, 1-nitro-2-methoxybenzene, 2-methoxynitrobenzene, o-nitrophenyl methyl ether, benzene, 1-methoxy-2-nitro, 2-methoxy-1-nitrobenzene, benzene, methoxynitro, o-nitro methoxy benzene
CID PubChem 7048
ChEBI CHEBI:48722
Nom IUPAC 1-méthoxy-2-nitrobenzène
SMILES COC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitroanisole
Point de fusion 9°C to 10°C
Densité 1.254
Point d’ébullition 272°C to 273°C
Point d’éclair 142°C (287°F)
Indice de réfraction 1.561
Quantité 2500 g
Numéro UN UN2730
Beilstein 1868032
Merck Index 14,6585
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 99%