Learn More
2-Nitroanisole, TRC
Code produit 30481513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30481513 25 g
30476064 100 g
30481200 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30481513 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN49195025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 91-23-6
Formule moléculaire C7 H7 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Synonyme Benzene, 1-methoxy-2-nitro-, Anisole, o-nitro- (8CI), 1-Methoxy-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2-methoxybenzene, 2-Methoxy-1-nitrobenzene, 2-Methoxynitrobenzene, 2-Nitroanisole, 2-Nitromethoxybenzene, NSC 5506, o-Methoxynitrobenzene, o-Nitroanisole, o-Nitrobenzene methyl ether, o-Nitrophenyl methyl ether
Nom IUPAC 1-méthoxy-2-nitrobenzène
SMILES COc1ccccc1[N+](=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Nitroanisole
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3
Poids de la formule 153.0426