Learn More
2-nitrobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10799395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10799395 10 g 10g
10163074 50 g 50g
10646514 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10799395 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01264EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 552-89-6
Formule moléculaire C7H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 151.121
Numéro MDL MFCD00007132
Clé InChI CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde
CID PubChem 11101
ChEBI CHEBI:66927
Nom IUPAC 2-nitrobenzaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire O2NC6H4CHO
Quantité 10 g
Poids de la formule 151.12
Pourcentage de pureté 97%