Learn More
2-nitrobenzaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490413 25 g 25g
11400423 100 g 100g
11410423 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490413 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11501.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.73€
    43.65€ / 25g
    Économisez 9.08€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 552-89-6 | C7H5NO3 | 151.121 g/mol
2-Nitrobenzaldehyde is used as a starting material in synthetic chemistry. It is used as an intermediate during the synthesis of Indigo dye. It is involved in the preparation of colorants such as Indigo carmine. Further, it serves as a useful photoremovable protecting group as well as utilized in the preparation of o-nitrophenylethylene glycol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-nitrobenzaldéhyde est employé comme matériau de base en chimie synthétique. Il est utilisé comme intermédiaire lors de la synthèse du colorant indigo. Il entre dans la composition de colorants tels que le carmin indigo. De plus, il sert de groupe protecteur photoamovible utile et entre dans la composition de l’o-nitrophényléthylèneglycol.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-89-6
Formule moléculaire C7H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 151.121
Numéro MDL MFCD00007132
Clé InChI CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde
CID PubChem 11101
ChEBI CHEBI:66927
Nom IUPAC 2-nitrobenzaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzaldehyde
Point de fusion 43°C to 46°C
Point d’ébullition 153°C (23 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 742624
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,6587
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 151.12
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Nitrobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Nitrobenzaldehyde