Learn More
2-nitrobenzaldéhyde, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10645562 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10645562 25 g Flacon en plastique 25g
10544061 100 g Flacon en plastique 100g
11934801 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10645562 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128400250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.05€
    48.65€ / 25g
    Économisez 9.40€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 552-89-6 | C7H5NO3 | 151.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-89-6
Formule moléculaire C7H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 151.12
Clé InChI CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde
CID PubChem 11101
ChEBI CHEBI:66927
Nom IUPAC 2-nitrobenzaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzaldehyde
Point de fusion 41.0°C to 44.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 153.0°C (23.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire O2NC6H4CHO
Quantité 25 g
Beilstein 07,243
Merck Index 14,6587
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,benzene and ether
Poids de la formule 151.12
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline, aiguilles et / ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Nitrobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.