Learn More
Semicarbazone-13C,15N2, 2-Nitrobenzaldéhyde, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Nitrobenzaldehyde Semicarbazone-13C,15N2 |
| CAS | 760179-80-4 |
| Formule moléculaire | 13C C7 H8 15N2 N2 O3 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8N4O3/c9-8(13)11-10-5-6-3-1-2-4-7(6)12(14)15/h1-5H,(H3,9,11,13)/b10-5+/i8+1,9+1,11+1 |
| SMILES | [15NH2][13C](=O)[15NH]\N=C\c1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | [(E)-(2-nitrophényl)méthylidèneamino](13C)urée |
| Poids moléculaire (g/mol) | 211.154 |
| Poids de la formule | 211.057 |