Learn More
2-Nitrobenzaldéhyde, TRC
Code produit 30470827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30470827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30470827 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN49212525G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzaldehyde
CAS 552-89-6
Formule moléculaire C7 H5 N O3
Quantité 25 g
Synonyme 2-Nitrobenzaldehyde, Benzaldehyde','o-nitro- (8CI), o-Nitrobenzaldehyde (7CI), 1-Formyl-2-nitrobenzene, 2-Formyl-1-nitrobenzene, 2-Formyl-3-nitrobenzene, 2-Nitrobenzenecarboxaldehyde, NSC 5713
Formule InChI InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1C=O
Nom IUPAC 2-nitrobenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 151.12
Poids de la formule 151.0269