Learn More
2-Nitrobenzène-1,4-diamine, TRC
Code produit 30342217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342217 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB5050855G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diamino-2-nitrobenzene
CAS 5307-14-2
Formule moléculaire C6 H7 N3 O2
Quantité 5 g
Synonyme p-Phenylenediamine, 2-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Nitro-1,4-benzenediamine, 1,4-Benzenediamine, nitro-, 1,4-Diamino-2-nitrobenzene, 1,4-Diamino-3-nitrobenzene, 2,5-Diaminonitrobenzene, 2-Nitro-1,4-diaminobenzene, 2-Nitro-1,4-phenylenediamine, 2-Nitro-4-aminoaniline, 2-Nitro-p-phenylenediamine, 4-Amino-2-nitroaniline, C.I. 76070, C.I. Oxidation Base 22, Durafur Brown 2R, Fouramine 2R, Fourrine 36, Fourrine Brown 2R, NPD, NSC 5377, Nitro-p-phenylenediamine, Ursol Brown RR, Zoba Brown RR, o-Nitro-p-phenylenediamine, p-Phenylenediamine, nitro-
Formule InChI InChI=1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,7-8H2
SMILES Nc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2-nitrobenzène-1,4-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Poids de la formule 153.0538