Learn More
Ester pinacol de lʼacide 2-nitrobenzèneboronique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11314346 1 g 1g
11324346 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11314346 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19963.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 190788-59-1 | C12H16BNO4 | 249.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 190788-59-1
Formule moléculaire C12H16BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 249.07
Numéro MDL MFCD02179447
Clé InChI VLJYUDGCEKORNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-nitrophenyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-nitrophenyl boronic acid pinacol ester, 2-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-nitrophenyl, 2-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nitrobenzene, amtb916, 2-nitrophenyl boronic acid, pinacol ester, 2-nitrophenylboronic acid, pinacol ester
CID PubChem 3699568
Nom IUPAC 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 42°C to 44°C
Quantité 1 g
Beilstein 7708824
Poids de la formule 249.08
Pourcentage de pureté ≥98%