Learn More
Ester pinacol de lʼacide 2-nitrobenzèneboronique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester |
| Point de fusion | 42°C to 44°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 7708824 |
| Poids de la formule | 249.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |