Learn More
2-chlorure de nitrobenzènesulfényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415667 50 g 50g
11405667 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11415667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23627.18
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7669-54-7 | C6H4ClNO2S | 189.613 g/mol
2-Nitrobenzenesulfenyl chloride is used as a reagent for N-protection as N-2-nitrophenylsulfenyl (Nps) derivatives, in amino acids and peptides and nucleosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2-nitrobenzènesulfényle est utilisé comme réactif pour la N-protection sous forme de dérivés du N-2-nitrophénylsulfényle (Nps), dans les acides aminés, les peptides et les nucléosides.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’écart de l’humidité, des bases fortes et des agents oxydants. Protéger de l’humidité et de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7669-54-7
Formule moléculaire C6H4ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 189.613
Numéro MDL MFCD00007128
Clé InChI NTNKNFHIAFDCSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitrobenzenesulfenyl chloride, 2-nitrophenylsulfenyl chloride, benzenesulfenyl chloride, 2-nitro, o-nitrobenzenesulfenyl chloride, o-nitrophenylsulfenyl chloride, 2-nitrobenzenesulfenylchloride, o-nitrophenylsulphenyl chloride, o-nitrobenzenesulphenyl chloride, 2-nitrophenyl thiohypochlorite, 2-nitrophenyl sulfanyl chlorane
CID PubChem 24319
Nom IUPAC Thiohypochlorite (2-nitrophényl)
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])SCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzenesulfenyl chloride
Point de fusion 72°C to 75°C
Quantité 50 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 473741
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 189.62
Pourcentage de pureté 98%