Learn More
Chlorure de 2-nitrobenzènesulfényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10275970 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10275970 10 g Flacon en verre 10g
10428710 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10275970 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 161330100
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7669-54-7 | C6H4ClNO2S | 189.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7669-54-7
Formule moléculaire C6H4ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 189.62
Numéro MDL MFCD00007128
Clé InChI NTNKNFHIAFDCSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitrobenzenesulfenyl chloride, 2-nitrophenylsulfenyl chloride, benzenesulfenyl chloride, 2-nitro, o-nitrobenzenesulfenyl chloride, o-nitrophenylsulfenyl chloride, 2-nitrobenzenesulfenylchloride, o-nitrophenylsulphenyl chloride, o-nitrobenzenesulphenyl chloride, 2-nitrophenyl thiohypochlorite, 2-nitrophenyl sulfanyl chlorane
CID PubChem 24319
Nom IUPAC Thiohypochlorite (2-nitrophényl)
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])SCl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Nitrobenzenesulfenyl chloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 70.0°C to 75.0°C
Couleur Or à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4SCl
Quantité 10 g
Beilstein 06, I, 157
Fieser 01,745; 04,359; 06,419; 08,360; 10,277; 15,217
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 189.62
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Nitrobenzenesulfenyl chloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.